Learn More
Fisherbrand™ High Impact Polystyrene (HIPS) Drying Rack Pegs
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Labware
Dimensione della confezione:
pezzi 11
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità | Labware |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Drying racks |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.42 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.89 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1.46 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.576 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.14 cm |
| Vedi altri risultati |