Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 l
0.8 l
1.4 l
1.6 L
1.9 L
2.8 L
3.8 l
5.4 l
7.8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- With ridged feet for stability
- Not autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.6 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 202 x 151 x 81 mm |
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm (Interior), 81 mm (Exterior) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm (Interior), 202 mm (Exterior) |
| Materiale | Polistirene ad alta resistenza |
| Tipo | Vassoio |
| Larghezza (sistema metrico) | 90 mm (Interior), 151 mm (Exterior) |
| Da utilizzare con | Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Vedi altri risultati |