Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Codice prodotto. 10459972
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 l
0.8 l
1.4 l
1.6 L
1.9 L
2.8 L
3.8 l
5.4 l
7.8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 10459972
Marca: Kartell™ 0571203
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for food stuff and general laboratory use.
  • With ridged feet for stability
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3.8 l
Dimensioni (L x P x A) 252 x 252 x 82 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 70 mm (Interior), 82 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm (Interior), 252 mm (Exterior)
Materiale Polistirene ad alta resistenza
Tipo Vassoio
Larghezza (sistema metrico) 200 mm (Interior), 252 mm (Exterior)
Da utilizzare con Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio
N. per confezione 20/Pk.
Forma Forma rettangolare