Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Codice prodotto. 11331205
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 l
0.8 l
1.4 l
1.6 L
1.9 L
2.8 L
3.8 l
5.4 l
7.8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 11331205
Marca: Kartell™ 0570103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for food stuff and general laboratory use.
  • With ridged feet for stability
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.4 l
Dimensioni (L x P x A) 201 x 151 x 21 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 10 mm (Interior), 21 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm (Interior), 201 mm (Exterior)
Materiale Polistirene ad alta resistenza
Tipo Vassoio
Larghezza (sistema metrico) 110 mm (Interior), 151 mm (Exterior)
Da utilizzare con Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio
N. per confezione 1/Pk.
Forma Forma rettangolare