Learn More
Scotch-Brite™ High Performance Microfibre Wipes 2010
Codice prodotto. 17277620
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Codice prodotto. 17277620
Marca: Scotch-Brite™ 7000103434
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High performance microfibre cloth that can be used on all surfaces, even delicate ones.
  • High performance microfibre wipe offering highly efficient, and lint free cleaning on virtually any surface.
  • High quality cleaning results even when used with or without water, and with or without detergent
  • Extremely durable, and can resist up to 500 wash cycles
  • Machine washable up to 95°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Dimensioni (L x P) 320 x 360 mm
Quantità confezione 10/Pk.