Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Codice prodotto. 17822988
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 201°C
-1°C to 250°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
-50°C to +50°C
0°C to 40°C
Suddivisione:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
20.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17822988
Marca: Brannan™ 50/512/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
  • A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 35°C
Certificazione/Conformità UK Traceable to National Standards ISO 9001
Tipo di immersione Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 40.5 cm
Materiale Glass
Riempimento termometro Blue Spirit
Max. Temperature (English) 124°F
Temperatura max (sistema metrico) 51°C
Min. Temperature (English) 30°F
Min. Temperature (Metric) -1°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 30°F to 124°F
Temperature Range (Metric) -1°C to 51°C
Accuracy ± 1.0°C
Suddivisione 0.1°C
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm