Learn More
Idex High-Pressure, Zero Dead Volume Unions
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.01 in.
0.02 in.
Volume trascorso:
0.071 μL
0.283 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Inert PEEK fluid path
- 10-32 coned configuration
Specifica
Specifica
| Tipo | Union |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.01 in. |
| Valori nominali pressione | 6000 psi |
| Volume trascorso | 0.071 μL |
| Quantità | Each |
| Materiale | PEEK |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/16 in. OD Tubing |