Learn More
Cytiva Soluzioni rNTP a elevata purezza
Codice prodotto. 10004164 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Formato:
Liquid
Liquido
Product Type:
ATP, 100 mM solution
CTP, 100 mM solution
GTP, 100 mM solution
UTP, 100 mM solution
Quantità:
25 μmol
25μ m
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 10004164
Brand: Cytiva 27208601
Per la trascrizione in vitro o per reazioni richiedenti rNTP a elevata purezza. Le soluzioni rNTP a elevata purezza Cytiva Lifescience™ garantiscono un utilizzo semplice in tempi ridotti.
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
  • High purity: >98% triphosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Liquid
Descrizione Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
pH 7.5
Product Type UTP, 100 mM solution
Concentrazione 100 mM
Purezza ≥98% triphosphate
Quantità 25 μmol
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling