Learn More
Cytiva Soluzioni rNTP a elevata purezza
Per la trascrizione in vitro o per reazioni richiedenti rNTP a elevata purezza. Le soluzioni rNTP a elevata purezza Cytiva Lifescience™ garantiscono un utilizzo semplice in tempi ridotti.
89.20€
Specifica
Formato | Liquid |
---|---|
Descrizione | Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity. |
pH | 7.5 |
Concentrazione | 100 mM |
Purezza | ≥98% triphosphate |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10136184
|
Cytiva
27-2066-01 |
Liquid | CTP, 100 mM solution | 25 μmol |
89.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10784737
|
Cytiva
27-2076-01 |
Liquid | GTP, 100 mM solution | 25 μmol |
89.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10004164
|
Cytiva
27-2086-01 |
Liquid | UTP, 100 mM solution | 25 μmol |
89.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10676505
|
Cytiva
27-2056-01 |
Liquido | ATP, 100 mM solution | 25μ m |
89.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Description
- In ciascun lotto viene verificata la contaminazione di ribonucleasi, in modo da garantire la riuscita nell'applicazione
- Purezza elevata: >98% trifosfato
Specifications
Liquid | |
7.5 | |
≥98% triphosphate | |
Colorless |
Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity. | |
100 mM | |
25 μmol | |
in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |