Learn More
Cytiva Soluzione di ddNTPs a elevata purezza
Da utilizzare in qualsiasi applicazione che richiede ddNTP ad elevata purezza. Soluzioni di ddNTP ad elevata purezza Cytiva Life Sciences™ sono disponibili come prodotti singoli o in comodi set.
Specifica
| Colore | Colorless |
|---|---|
| Formato | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dideoxy sequencing, genotyping reactions |
| Purezza | ≥98% |
| Concentrazione | 100 mM |
Descrizione
- Ogni lotto di ddNTPs è testato a livello funzionale affinché soddisfi o superi i criteri di sequenziamento di alta qualità con DNA polimerasi Thermo Sequenase™
- Purezza elevata: >98% trifosfato
Sequenziamento dideossi, reazioni di genotipizzazione
Specifica
| Colorless | |
| Dideoxy sequencing, genotyping reactions | |
| 100 mM |
| Liquid | |
| ≥98% | |
| 4 μmol (40 μL) |