Learn More
Fistreem™ Deionizzatore in resina a scambio ionico di alta qualità
Codice prodotto. p-8000197
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
390 mm
690 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12814072
Marca: Fistreem™ DCF720S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these pressure resistant and fully disposable cartridges for in-line applications. Fistreem™ Puri-Fi™ Disposable Deionisers contain high quality ion exchange resin and offer users a variety of means of purifying water to suit individual needs.
  • Installed in moments, they are easily replaced when exhausted
  • Wall mounting bracket is offered for standard length cartridges
  • Water purity is indicated by resin color change at two 'windows' in the cartridges casing
  • Will produce water quality as high as 0.1uS cm conductivity
  • Two sizes of deioniser are offered to satisfy user demand
  • Organic removal cartridges contain activated carbon to effectively remove organics and chlorine from feedwater supplies
  • Incorporates a 50 micron filter to remove particulates
  • Particulate filters contain wound fiber to remove particulate matter from feedwater supplies. Removal down to 50 micron
Specifica
Portata 30 l/ora
Tipo di resina Resina a scambio ionico di alta qualità
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione dell'acqua, applicazioni in linea
Pressione 500 kPa
Quantità 1 ciascuno
Tipo Deionizzatore
Lunghezza (sistema metrico) 390 mm
Diametro (sistema metrico) 77 mm