Learn More
Snijders Scientific High Specification Plant Growth Chamber
Codice prodotto. p-7237503
Click to view available options
Modello:
MC1000
MC1750
Capacità (sistema metrico):
1000 L
1750 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11921496
Marca: Snijders Scientific MC1000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The High Specification Plant Growth Chamber delivers reproducible plant growth patterns throughout the entire growth cycle.
  • Fully programmable, with up to 100 programs and all the features required for today’s plant growth research running in real time
  • Temperature, moisture, and illumination adjustable for day and night cycles
  • Illumination options range from 400 μmol m-2s-1 to 1200 μmol m-2s-1 max inclusive of dimming and dawn/dusk cycles
  • Wide temperature range, from 4°C to 50°C
  • Net growth surface area: 0.9 to 1.8 m2 (MC1000), 1.4 to 2.8 m2 (MC1750)
  • Growth height: 1.2 m 
  • Universal design to cover all user requirements for in-vivo tests
  • Environment and energy friendly (CFC-free) cooling system
  • Ethernet connection for online visualization display on PC and/or Android mobile phone
  • Ethernet connection for receiving an alarm on e-mail
Specifica
Tipo di unità di controllo mTRON T
Capacità (sistema metrico) 1000 L
Umidità relativa 40 to 95%
Temperature Range (Metric) 4°C to 50°C
Sensore di umidità Capacitive Sensor
Sorgente umidità Ultrasonic
Modello MC1000
Speed 0.1 to 0.5 m/s
Precisione termica ± 1.0°C
Sensore di temperatura Capacitive Sensor
Dimensioni (L x P x A) 950 x 1860 x 2045 mm
Dimensions (LxWxH) Interior 700 x 1300 x 1150 mm
Tensione 220/240 V