Learn More
Grant Instruments High-speed Mini-Centrifuge
Codice prodotto. 30274335
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30274335
Marca: Grant Instruments MICROSPIN 12 PLUS
Programmable compact desktop centrifuge designed for biomedical laboratories.
  • Microspin 12 Plus is used for extracting RNA/DNA samples, sedimentation of biological components, biochemical and chemical analysis of microsamples.
  • A brushless motor provides noiseless performance at the maximal speed and long service life.
  • An angular rotor is designed for accommodation of 12 Eppendorf microtubes and spin columns.
  • The rotor is made of aluminium, it is equipped with fixing lid and included in the standard specification of the centrifuge.
  • Constant airflow around the rotor reduces risk of samples overheating during operation.
  • Metal protective inserts inside the casing and lid, automatic imbalance switch-off and locking of a lid provide safe operation. Completion of centrifugation is indicated by a sound signal.
  • The external power supply unit allows operation of Microspin 12 Plus in cold rooms (at ambient temperatures from 4°C to 40°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 12 x 1.5/2 mL
Velocità max 16,220 rpm
RCF max 15,994 x g
Display LCD
Altezza (sistema imperiale) esterno 5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 125 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 9.45 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 240 mm
Temporizzatore 90 min.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 7.87 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 200 mm
Certificazione/Conformità CE
Tipo Micro-centrifuge
Include Microtube adapters
Amperaggio 2.5 A
Ventilato Yes
Dimensioni esterne (L x P x A) 240 x 200 x 125 mm
Tipo di unità di controllo Mounted Membrane Controller
Profondità (sistema imperiale) 9.45 in.
Profondità (sistema metrico) 240 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microtubes
Modello MICROSPIN 12 PLUS
Wattage 60 W
Intervallo forza massima 53 to 15,588 x g
Intervallo di velocità massima 1,000 to 16,250 rpm
Rotore incluso Yes
Warranty 2 Years
Refrigerato No
Sistema di trasmissione Brushless
Run Time 15 sec. to 90 min.
Standard CE
Net Weight 3.5 kg
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Colore White, Blue
Quantità 1 Ea.