Learn More
Grant Instruments™ High Speed Shaker / Vortex Mixer Kit
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes MPS-1 High Speed Shaker / Vortex Mixer
- 4 additional inserts to accommodate
- 24 x 1.5/2.0mL tubes
- 32 x 0.5mL tubes
- 24 x 0.5mL PLUS 48 x 0.2mL tubes or 8 x 0.2mL strips
- 96 x 0.2mL tubes or 12 x 0.2mL strips or 96 well semi / unskirted PCR plates
Specifica
Specifica
| Orbita | 3 mm |
| Intervallo di velocità | 300 to 3200 rpm |
| Tensione | 120/230 V |
| Wattage | 10 W |
| Amperaggio | 0.8 A |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 215 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 225 mm |
| Peso (sistema metrico) | 5.1 kg |
| Vedi altri risultati |