Learn More
Grant Instruments™ High Temperature Block Heater
Click to view available options
No. of Places:
22
38
Da utilizzare con (apparecchiatura):
22 x 26mm Tubes
38 x 16mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Robust construction for long term durability and reliability
- Digital controller for accurate and reproducible time and temperature setting
- An adjustable overtemperature cut-out protects users, valuable samples and the workplace
- Choice of two models with different block capacities: BT5D-16 for 38 x Ø 16mm tubes and BT5D-26 for 22 x Ø 26mm tubes (other sizes available)
- Temperature range ambient plus 10 to 400°C
- Stability ±0.5°C, uniformity 1%
- Timed or continuous operation
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Digital |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 38 x 16mm Tubes |
| No. of Places | 38 |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +10° to 400°C |
| Tipo | Dry Bath Block |
| Stabilità termica | ±0.5°C |
| Uniformità termica | 0.01°C |
| Temporizzatore | 1 to 9999 minutes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Vedi altri risultati |