Learn More
Nabertherm High Temperature Furnace LHT/D Series
Codice prodotto. 15968360 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15968360
Marca: Nabertherm LHT317PN1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compact tabletop models are perfectly suited for the sintering of technical ceramics, such as zirconium oxide dental bridges.
  • Maximum Temperature: 1650 °C
  • High-quality molybdenum disilicide heating elements
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Compact design with lift door, opening upwards
  • Adjustable air inlet
  • Exhaust air opening in the roof
  • Type B thermocouple
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 L
Controllo della temperatura P470
Dimensioni interne (L x P x A) 155 x 135 x 200 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 630 x 470 x 1020 mm
Peso (sistema metrico) 60 kg