Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Furnace, SiC heating
Codice prodotto. 17377919 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17377919
Marca: Nabertherm™ LC014H6ON1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces to all-rounders in the laboratory.
  • Controller: C550
  • Tabletop model
Specifica
Tipo di unità di controllo C550
Descrizione Lift Door
Capacità (sistema metrico) 1.5 L
Temperatura (sistema metrico) 1500°C
Dimensioni interne (L x P x A) 110 x 120 x 120 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 340 x 300 x 460 mm