Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Furnace, SiC heating
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Controller: C550
- Tabletop model
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | C550 |
| Descrizione | Lift Door |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 1500°C |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 110 x 120 x 120 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 340 x 300 x 460 mm |