Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Furnaces with Scale for Determination of Combustion Loss and Thermogravimetric Analysis (TGA)
Codice prodotto. 17307839 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
16 L
17 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17307839
Marca: Nabertherm™ 001711570
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
These high-temperature furnaces are specially developed to determine combustion loss during annealing and for thermogravimetric analysis in the lab. The complete system consists of the high-temperature furnace, a table frame, precision scale with feedthroughs into the furnace and powerful software.
  • High-quality molybdenum disilicide heating elements
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Adjustable air inlet
  • Exhaust air opening in the roof
  • 4 scales available for different maximum weights and scaling ranges
  • Process control and documentation for temperature and combustion loss via VCD software package for monitoring
Specifica
Tipo di unità di controllo P570
Capacità (sistema metrico) 17 L
Temperatura (sistema metrico) 1700°C
Dimensioni interne (L x P x A) 150 x 150 x 150 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 370 x 655 x 890 mm
Tensione 400 V
Wattage 5000 W