Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Furnaces with SiC Rod Heating
Codice prodotto. p-7236258 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
8 L
16 L
Temperatura (sistema metrico):
1400°C
1500°C
1600°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17387919
Marca: Nabertherm™ LC034H4ON5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces to all-rounders in the laboratory.
  • Maximum Temperature: 1400°C, 1500°C, or 1600°C
  • Furnace chamber lined with first-class, long-life fiber material, unclassified
  • Housing made of sheets of textured stainless steel
  • Dual shell housing for low external temperatures and high stability
  • Optional lift door with hot surface facing away from the Operator
  • Switching system with solid-state-relays, power tuned to the SiC rods
  • Easy replacement of heating rods
  • Adjustable air inlet opening, exhaust air opening in the roof
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Tipo di unità di controllo C550
Capacità (sistema metrico) 3 L
Temperatura (sistema metrico) 1400°C
Tipo Furnace
Include SiC Rod Heating
Dimensioni interne (L x P x A) 210 x 120 x 120 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 545 x 415 x 490 mm
Peso (sistema metrico) 30 kg