Learn More
Fisherbrand™ High Temperature Glass Media Bottles with Red Cap
Codice prodotto. p-7084522 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
Product Code. 15816861
Only null left
Add to basket
Add to basket
Feature clear (natural), drip-free, replaceable polypropylene pour ring.
  • Permanent white enamel marking spot
  • GL 45 screw thread
  • Silicone/PTFE Closure Liner
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • TP 220 cap
  • Withstands tempertatures up to 200°C
Note: Image shown is representative only; size may vary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3.3 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Include Drip-free Polypropylene pouring ring
Materiale Borosilicate Glass
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Rosso
Graduazioni 20 to 80 mL
Materiale rivestimento interno Silicone / PTFE
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Materiale chiusura TP 220
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Screw Cap