Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Lift-Bottom Furnace
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tmax: 1650°C
- Controller: P570
- tabletop model
- Inner dimensions: 185 x 180 x 185
- Outer dimensions: 390 x 590 x 765 mm
- Volume: 2 L
- Connected load: 3.4 kW
- Electrical connection: 1-phase
- Weight: 50 kg
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | P570 |
| Descrizione | Lift-Bottom |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 1650°C |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 185 x 180 x 185 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 390 x 590 x 765 mm |