Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Ovens, Forced Convection Chamber Furnaces
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Tipo di unità di controllo:
B400
B500
B510
C540
C550
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Horizontal air circulation with optimum distribution through stainless steel baffles
- Swing door hinged on the right
- Temperature uniformity up to +/- 4 C according to DIN 17052-1 (NAT 15/65 and NAT 30/85 up to +/- 5°C) in the empty work space
- One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NAT 15/65 and NAT 30/85 without frame sheet)
- Base frame included in the delivery, NAT 15/65 and NAT 30/85 designed as table-top model
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | C540 |
| Capacità (sistema metrico) | 500 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 850°C |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 1000 x 750 x 750 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 1940 x 1270 x 1960 mm |
| Tensione | 400 V |
| Wattage | 34000 W |