Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace RHTC
Codice prodotto. 15978400 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Dimensioni esterne (L x P x A):
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 1075 x 580 mm
Controllo della temperatura:
B410
C450
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15978400
Marca: Nabertherm RC381B5A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compact tube furnaces with SiC rod heating and integrated switchgear and controller. High-quality fiber insulation ensures fast heating and cooling times while the SiC heating rods installed parallel to the working tube ensure excellent temperature uniformity.
  • Maximum Temperature: 1500 °C
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Active cooling of housing for low surface temperatures
  • Type S thermocouple
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • Prepared for assembly of working tubes with water-cooled flanges
  • Ceramic tube, C 799 quality
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1500°C
Controllo della temperatura B410
Dimensioni esterne (L x P x A) 430 1075 x 580 mm
Lunghezza (sistema metrico) 710 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Peso (sistema metrico) 90 kg