missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 7.806 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™

Codice prodotto. 16090282
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16090282

Marca: Paragon Scientific S20S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified high temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.

  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Kinematic (cSt), dynamic viscosity (mPa·s) and density (g/mL) given at all temperatures
  • Standard Pack Size 500mL
  • Fully traceable to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom

Specifica

Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Viscosity Reference Standard High Temperature Type S20S
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: kerosine, white mineral oil

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato