Learn More
Thermo Scientific™ HIGHConic II Aluminum Fixed-Angle Rotor for 1.6 L and 4 L General Purpose X Pro and ST Plus Centrifuges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 94 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Deliver biocontainment at 10,350rpm with the Thermo Scientific™ HIGHConic™ II Aluminum Fixed-Angle Rotor.
Ordering Information:
Adapters are sold separately. Replacement sealing O-rings are also available (in sets of two with grease). Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Highconic II Fixed-Angle Rotor |
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 6 x 94 mL |
| RCF max | 15,090 x g |
| Velocità max | 10,350 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 12.6 cm |
| Raggio (sistema metrico) min. | 6.1 cm |
| Fattore K | 1713 |
| Max. Tube Length | 105 mm |
| Vedi altri risultati |