Learn More
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Circulator, CF Series
Codice prodotto. 10305353
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-30°C to +200°C
Da -40 °C a +200 °C
Capacità (sistema metrico):
3.5 L
5.5 L
Larghezza (sistema metrico) interno:
160.02 mm
190.5 mm
Amperaggio:
14 A
16 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10305353
Marca: JULABO™ 9400341
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For internal and external temperature applications. Offers compact refrigerated/heating circulators. Small overall dimensions allow units to be placed on a very small surface or within a complex installation. All models offer a heating capacity of 2 kW and classification 3 according to DIN12876-1.
  • Ergonomic design and easy operation
  • Small overall dimensions for lowest space requirement
  • Splash-proof keypad
  • Bright VFD display and interactive LCD dialog display
  • Highly precise ICC cascade temperature control
  • RS232/RS485 interface for PC connection
  • Electronically adjustable pump stages
  • External Pt100 sensor connection
  • Integrated programmer with 6x60 program steps
  • Early warning system for low liquid level
  • 3-point calibration
  • TCF Temperature Control Features
  • Adjustable high temperature cut-off
  • Classification 3 according to DIN12876-1
  • Pump connections for external temperature applications
  • Bath opening for temperature control of small objects in the bath
  • Front drain
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40 °C
Capacità (sistema metrico) 5.5 L
Capacità di raffreddamento 0.47 kW at 20°C
Gamma di temperatura Da -40 °C a +200 °C
Display VFD, LCD
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female)
Modello CF41
Capacità della pompa 22 to 26 L/min; 0.2 to 0.7 bar
Risoluzione temperatura 0.01 °C
Stabilità termica ±0.02°C
Dimensioni (L x P x A) 46 x 28 x 46 cm
Dimensions (LxWxH) Interior 3 x 19 x 19 cm
Lunghezza (sistema metrico) 459.74 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 30.48 mm
Larghezza (sistema metrico) 279.4 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 190.5 mm
Altezza (sistema metrico) 279.4 mm
Depth (Metric) Interior 190.5 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 41.73 kg
Peso (sistema metrico) 42 kg
Tensione 115 V
Amperaggio 16 A
Frequenza 60 Hz