Learn More
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Circulator, CF Series
Codice prodotto. p-8002262
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-30°C to +200°C
Da -40 °C a +200 °C
Capacità (sistema metrico):
3.5 L
5.5 L
Larghezza (sistema metrico) interno:
160.02 mm
190.5 mm
Amperaggio:
14 A
16 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10795173
Marca: JULABO™ 9400331
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For internal and external temperature applications. Offers compact refrigerated/heating circulators. Small overall dimensions allow units to be placed on a very small surface or within a complex installation. All models offer a heating capacity of 2 kW and classification 3 according to DIN12876-1.
  • Design ergonomico e facilità di funzionamento
  • Ingombro complessivo ridotto per la minima occupazione di spazio
  • Tastiera impermeabile
  • Brillante display VFD (fluorescente a vuoto) e display LCD interattivo
  • Controllo della temperatura di alta precisione ICC (Intelligent Cascade Control)
  • Interfaccia RS232/RS485 per connessione con PC
  • Fasi della pompa regolabili elettronicamente
  • Connessione esterna al sensore Pt100
  • Funzione di programmazione integrata con 6x60 fasi di programma
  • Sistema di preavviso per livello di liquido basso
  • Calibrazione su tre punti
  • Funzioni di controllo della temperatura TCF
  • Spegnimento regolabile in caso di sovratemperatura
  • Classificazione 3 in base alle norme DIN12876-1
  • Connessioni della pompa per applicazioni esterne a temperatura controllata
  • Apertura del bagno per il controllo della temperatura di piccoli oggetti immersi
  • Scarico frontale
  • Disponibile per tensioni di alimentazione: 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz, 115 V/60 Hz
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40 °C
Capacità (sistema metrico) 3.5 L
Capacità di raffreddamento 0.32 kW at 20°C
Gamma di temperatura -30°C to +200°C
Display VFD, LCD
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female)
Modello CF31
Capacità della pompa 22 to 26 L/min; 0.2 to 0.7 bar
Risoluzione temperatura 0.01 °C
Stabilità termica ±0.02°C
Dimensioni (L x P x A) 46 x 24 x 40 cm
Dimensions (LxWxH) Interior 3 x 16 x 14 cm
Lunghezza (sistema metrico) 459.74 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 30.48 mm
Larghezza (sistema metrico) 238.76 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 160.02 mm
Altezza (sistema metrico) 398.78 mm
Depth (Metric) Interior 139.7 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 35.83 kg
Peso (sistema metrico) 35 kg
Tensione 115 V
Amperaggio 14 A
Frequenza 60 Hz