Learn More
Hikeshi Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene Hikeshi
Concentrazione 0.28 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16890065
Vedere i documenti
Proteintech
20524-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16880065
Vedere i documenti
Proteintech
20524-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Required for organization and/or function of the secretory apparatus in Clara cells in lung.
Specifica
Specifica
Hikeshi
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q53FT3, Q5M808, Q9DD02
293103, 51501, 67669
Hikeshi Fusion Protein Ag14376
Primary
-20°C
HIKESHI
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C11orf73, Hikeshi, HSPC138, HSPC179, HSPC248, L7RN6
HIKESHI
IgG
Antigen Affinity Chromatography