Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Product Code. p-4519715 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Volume del campione:
5 mL
13 mL
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 11380342
Brand: Cytiva 28989334
Includes
Utensile di smontaggio, filtro a rete, retina (10 μm), O-ring, tappi di arresto e istruzioni
Per cromatografia per gel-filtrazione preparativa ad alta risoluzione con tempi di esecuzione brevi e un buon recupero. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg sono colonne XK preimpaccate.
  • Prep grade, prepacked XK columns
  • Avaialble in bed volumes 120 or 320mL
  • Bed dimensions: 16 × 600mm or 26 x 600mm
  • Sample volume: 5mL or 13mL
Media:
  • Average particle size: 34μm
  • Matrix: composite of cross-linked agarose and dextran
  • pH stability working range: 3 to 12
Column:
  • Column I.D.: 16mm or 26mm
  • Tube material: borosilicate glass
  • Porosity: 10μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume del campione 13 mL
Da utilizzare con (applicazione) cromatografia per gel-filtrazione preparativa ad alta risoluzione