Learn More
Cytiva Colonne di desalinizzazione HiPrep™ 26/10
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
- Saves time and labor as replacement for dialysis
- Two to four columns can be used in series for sample sizes 30 to 60mL
- Compatible with a laboratory pump or a chromatography system
- Fittings are 1/16 in. for easy connection to AKTAdesign systems
- Long-term and working pH range 2 to 13
- Maximum flowrate: 15mL/min.
Specifica
Specifica
| Descrizione | HiPrep 26/10 Desalting are convenient, easy-to-use, 53 mL columns prepacked with Sephadex G-25 Fine resin for desalting and buffer exchange. |
| Product Type | HiPrep 26/10 Desalting |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pompa da laboratorio o sistema cromatografico quale AKTA |
| Dimensione particelle | >20 μm (secco), da 17 a 132 μm (umido) |
| Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 1.02 in. |
| Volume (sistema metrico) del letto | 53 ml |
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
| Diameter (Metric) Inner Column | 2.6 cm |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | 4 x 53 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16,5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.