Learn More
Cytiva HiPrep™ IMAC FF 16/10 Column
Codice prodotto. 10237654 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 20mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10237654
Marca: Cytiva 28936552
For optimizing purification of histidine-tagged proteins at laboratory scale
IMAC Sepharose™ 6 Fast Flow is prepacked in 20mL HiPrep columns for greater scale up. The medium consists of 90μm beads of highly crosslinked agarose, to which a chelating group has been covalently coupled. This group may be charged with suitable metal ions, specific for your target protein.The bead size enables high flow properties; low metal ion leakage retains activity of the purified protein.
Specifications:
IMAC Sepharose 6 Fast Flow
  • Matrix: highly crosslinked agarose, 6%
  • Average particle size: 90μm
  • Binding capacity (protein/ion dependent): approx. 40mg histidine-tagged protein/mL medium when charged with Ni2+
  • Compatibility: stable in all commonly used buffers
  • Chemical stability (uncharged medium) one week, 40°C: 0.01 M HCl, 0.1 M NaOH; 12 hr.: 1M NaOH, 70% acetic acid; 1 hr. tested 2% SDS; 30 min. tested 30% 2-propanol
  • Stability (pH, w/ uncharged medium w/ metal ion): 3 to 12 (long-term), 2 to 14 (short-term)
  • Storage/Temperature: 20% ethanol; 4° to 30°C
HiPrep Prepacked Columns
  • Volume: 20mL
  • Dimensions: 1.6 x 10cm
  • Max. pressure during operation: 1.5bar (0.15MPa, 22psi)
  • Hardware pressure limit: 5bar (0.5MPa, 73psi)
  • Recommend flowrate (H2O at room temp.): 2 to 10mL/min.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tampone 0.01M HCl, 1M NaOH, 70% Acetic Acid, 2% SDS, 30% 2-propanol
    Product Type HiTrap IMAC Sepharose 6 FF column
    Volume letto 20mL
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 16mm
    Quantità 1 x 20mL
    Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
    Altezza (sistema metrico) 100mm
    Portata <10mL/min.
    Materiale Polypropylene
    Pressione max 1.5 bar
    Intervallo di pH 3 to 12
    Dimensione particelle 45 to 165μm
    Support Type 6% Cross-linked Agarose
    Content And Storage 4° to 30°C
    Tipo di colonna Ion Exchange Column
    Da utilizzare con (applicazione) IMAC and subsequent purification of Polyhistidine tagged Proteins
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • HiPrep IMAC FF 16/10
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Liquido infiammabile Categoria 3
    Indicazioni di pericolo
    • H226-Liquido e vapori infiammabili.
    Consigli di prudenza
    • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
    • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol