Learn More
Cytiva HiPrep™ Phenyl HP 16/10 Column
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aromatic HIC medium for intermediate purification and polishing
- Provides fast, easy high-capacity separations in a convenient format
- Medium is based on a matrix of highly cross-linked agarose beads, which have been derivatized with phenyl groups
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 0.6 in. |
| Portata | 1 to 5 mL/min. |
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Quantità | 1 x 20 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.