Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR Prepacked Gel Filtration Columns
Codice prodotto. p-4591249 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Portata:
<0.5 mL/min.
<1.3 mL/min.
Volume letto:
120 mL
320 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6cm
2.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11350292
Marca: Cytiva 28935606
For reproducible protein purification, separating polysaccharides, macromolecules with extended structures and small plasmids
Aids in preparative separation of biomolecules from up to 5mL (for 16mm column I.D.) and 13mL (for 26mm column I.D.).
  • Provides maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability
  • Prepacked columns for use with AKTAdesign™ or other pumped chromatography systems
  • Available in two different prepacked column sizes - 16 x 600mm (120mL) and 26 x 60mm (320mL)
  • Maximum pressure (over packed bed during operation) is 1.5 bar (22psi)
Media    
  • Average particle size: 50μm
  • Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
  • pH Stability working range: 3 to 11
  • pH Stability cleaning range: 2 to 13
  • Chemical stability: all commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1% SDS, 20% ethanol, 30% propanol, 30% acetonitrile (tested at 40°C for one week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
  • Pressure/Flow specification: >125cm/hr., 100kPa, XK 50/30, bed height 15cm
Column
  • Material (bed support): Polymethyl-Methacrylate
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
  • Media:
  • Fractionation [Mr] globular proteins: 2 x 104-8 x 106
  • Exclusion limit [Mr] (globular proteins): ≈9 x 106 (9000kDa)
  • Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit:    271bp
  • Fractionation [Mr] Dextrans: 1 x 104-2 x 106
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
  • Media:
  • Exclusion limit for Dextrans: 100 x 106
  • Fractionation range [Mr] DNA exclusion limit: 1078bp
  • Fractionation [Mr] Dextrans: 4 x 104-2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Each
Portata <1.3 mL/min.
Dimensione particelle 25 to 75 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Low to medium pressure AKTA™ systems or pumped chromatography systems
Volume letto 120 mL
Product Type Sephacryl HR Pre-packed Gel Filtration Column
Diametro (sistema metrico) interno 1.6cm
Da utilizzare con (applicazione) Reproducible Protein purification, separating Polysaccharides, macromolecules with extended structures and small plasmids
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Altezza (sistema metrico) 60cm
Materiale Polypropylene
Pressione max 1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi)
Intervallo di pH 3 to 11
Support Type Allyl Dextran and N,N'-methylenebisacrylamide
Tipo di campione Polysaccharides, macromolecules with extended structures and even small plasmids
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol