Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR Columns
Codice prodotto. 10369334 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Portata:
<0.5 mL/min.
<1.3 mL/min.
Volume letto:
120 mL
320 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6cm
2.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10369334
Marca: Cytiva 17119401
Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption
  • Long-term chemical and physical stability from hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix
  • Recommended linear flowrate 5 to 15cm/hr.
Designed for separating peptides and small proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Each
Portata <1.3 mL/min.
Dimensione particelle 25 to 75 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Low to medium pressure AKTA™ systems
Volume letto 320 mL
Product Type Sephacryl HR Column
Diametro (sistema metrico) interno 2.6cm
Da utilizzare con (applicazione) Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Altezza (sistema metrico) 60cm
Materiale Polypropylene
Pressione max 1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi)
Intervallo di pH 3 to 11
Support Type Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
Tipo di campione Peptides and small proteins
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.