Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR Columns
Codice prodotto. p-4895739 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Portata:
<0.5 mL/min.
<1.3 mL/min.
Volume letto:
120 mL
320 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6cm
2.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10369334
Brand: Cytiva 17119401
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption
  • Long-term chemical and physical stability from hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix
  • Recommended linear flowrate 5 to 15cm/hr.
Designed for separating peptides and small proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantità Each
Portata <1.3 mL/min.
Dimensione particelle 25 to 75 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Low to medium pressure AKTA™ systems
Volume letto 320 mL
Product Type Sephacryl HR Column
Diametro (sistema metrico) interno 2.6cm
Da utilizzare con (applicazione) Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Altezza (sistema metrico) 60cm
Materiale Polypropylene
Pressione max 1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi)
Intervallo di pH 3 to 11
Support Type Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
Tipo di campione Peptides and small proteins
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Faresætning
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.