Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR Columns
Codice prodotto. p-4895741 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Portata:
<0.5 mL/min.
<1.3 mL/min.
Volume letto:
120mL
320mL
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6cm
2.6cm
Formato:
Bed Dimensions: 16x60
Bed Dimensions: 26x60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10616695
Marca: Cytiva 17116701
Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption
  • Long-term chemical and physical stability from hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix
  • Recommended linear flowrate 5 to 15cm/hr.
  • Designed for purifying antibodies, serum proteins and midsize proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Each
Portata <0.5 mL/min.
Dimensione particelle 25 to 75 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Low to medium pressure AKTA™ systems
Volume letto 120mL
Product Type Sephacryl HR Column
Formato Bed Dimensions: 16x60
Diametro (sistema metrico) interno 1.6cm
Da utilizzare con (applicazione) Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Altezza (sistema metrico) 60cm
Materiale Polypropylene
Pressione max 22psi
Intervallo di pH 3 to 11
Support Type Allyl Dextran and N, N∽-methylenebisacrylamide
Tipo di campione Antibodies, serum proteins and mid-size proteins
Content And Storage 4° to 30°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol