Learn More
Cytiva HiPrep™ SP Fast Flow 16/10 Column
Codice prodotto. 10782227 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10782227
Marca: Cytiva 28936544
Provide fast, preparative separations of proteins and other biomolecules
  • Strong cation exchanger prepacked column for initial capture of proteins and other biomolecules with IEX chromatography
  • Compatible with simple pump-based configurations and other chromatography systems such as AKTA design
  • Optimized for reliable, reproducible separations
  • High loading capacity and fast purifications
  • Rapid initial capture of proteins from start material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiPrep SP FF 16/10
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata 2 to 10 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiPrep SP FF is a 20 mL strong cation exchange chromatography column for small scale protein purification.
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 20 mL
Quantità 20 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep SP FF 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.