Learn More
Cytiva His Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads
Codice prodotto. 11530894 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11530894
Marca: Cytiva 28967388
Le perle magnetiche Cytiva Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni sono ideate per la purificazione e lo screening efficiente e su scala ridotta di proteine marcate con istidina con provenienze diverse in quanto offrono elevata capacità di purificazione per piccoli volumi.
Together with MagRack 6, a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel. For higher throughput, larger numbers of samples can easily be screened in parallel on a robotic device.
  • High-capacity small-scale purification of histidine-tagged proteins from different sources
  • High purity and yield
  • Easy parallel screening of histidine-tagged proteins with high repeatability
  • Scalability dash (en) Simple capture of histidine-tagged proteins from small or large sample volumes (low microliter to milliliter scale)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame 50mg proteina marcata con istidina/ml di terreno
Quantità 2 x 1 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3