Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Codice prodotto. 15948872 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Materiale di impaccamento:
Superdex 200 Increase
Superdex 75 Increase
Superose 6 Increase
Volume (sistema metrico):
3.2 mL
8.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15948872
Marca: Cytiva 29321907
Similar to the new-generation Superdex™ Increase and Superose™ Increase Size Exclusion Chromatography (SEC) Columns, but for use with purifying larger volumes of up to 8.5 mL
  • High-resolution SEC columns
  • Small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Size Exclusion Chromatography (SEC)
Pressione max 2 MPa
Quantità 1 Ea.
Content And Storage Store at 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Volume (sistema metrico) 3.2 mL
Dimensions 16 x 400 mm
Materiale di impaccamento Superdex 75 Increase
Tipo Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superdex 75 Increase HiScale 16/40
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.