Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Materiale di impaccamento:
Superdex 200 Increase
Superdex 75 Increase
Superose 6 Increase
Volume (sistema metrico):
3.2 mL
8.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High-resolution SEC columns
- Small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Size Exclusion Chromatography (SEC) |
| Pressione max | 2 MPa |
| Quantità | 1 Ea. |
| Content And Storage | Store at 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Volume (sistema metrico) | 3.2 mL |
| Dimensions | 16 x 400 mm |
| Materiale di impaccamento | Superdex 75 Increase |
| Tipo | Column |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Superdex 75 Increase HiScale 16/40
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.