Learn More
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni and DEAE Sepharose™ Prepacked Fast Flow Columns
Codice prodotto. 12305683 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Tipo di legante:
Blue Sepharose
DEAE Sepharose
Ni Sepharose
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12305683
Marca: Cytiva 28978244
Used for method optimization and parameter screening
  • Based on 6% highly cross-linked agarose with an average bead size of 90μm
  • Processed flow properties and high loading capacities
  • Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Combines high capacity with high flow velocity and low backpressure to reduce process cycle times and increase productivity
  • Reproducible results, scalable to BioProcess™ columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
  • Bed volume: 4.7mL
  • Bed dimension: 7.7 × 100mm
  • Matrix: 6% cross-linked agarose beads
  • Average particle size: 90μm
  • Flow velocity: <600cm/hr or <450cm/hr
  • Material (Column hardware and column tube): polypropylene
  • Column I.D.: 7.7mm
Blue Sepharose
  • Prepacked with BioProcess chromatography medium Blue Sepharose 6 Fast Flow
  • Purification of albumin, enzymes (including NAD+ and NADP+), coagulation factors, interferons and related proteins
Ni Sepharose
  • Prepacked with Nickel Sepharose 6 Fast Flow
  • Purification of histidine-tagged proteins with Immobilized Metal ion Affinity Chromatography (IMAC)
DEAE Sepharose
  • Prepacked with DEAE Sepharose Fast Flow
  • Weak anion exchanger (diethylaminoethyl group) BioProcess™ medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone 0.1M HCl, 0.1M NaOH, 8M Urea
Product Type HiScreen Ni Sepharose 6 FF column
Volume letto 4.7 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.7 mm
Quantità 1 x 4.7mL
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 100mm
Portata <450 cm/hr.
Materiale Polypropylene
Tipo di legante Ni Sepharose
Pressione max 1.5 bar
Intervallo di pH 3 to 12
Dimensione particelle 45 to 165μm
Support Type 6% Cross-linked Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Prepacked Fast Flow Column
Da utilizzare con (applicazione) Purification of His-tagged Proteins with immobilized Metal ion affinity chromato graphy
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.