Learn More
Cytiva HiScreen Capto Blue
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Column prepacked with Capto Blue media
Descrizione
- Prepacked with Capto Blue
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume for fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same flow velocity
Specifica
Specifica
| Descrizione | HiScreen Capto Blue |
| Volume letto | 4.7 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.7 mm |
| Portata | 1.2 to 2.3 mL/min. |
| Pressione max | 3 bar [0.3 MPa] (44 psi) |
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Tipo di colonna | Affinity Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Group specific affinity |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiScreen Capto Blue, 1 x 4.7 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.