Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Core 400
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For intermediate purification and polishing of viruses and other large biomolecules (Mr > 350,000) in flowthrough mode
- Offers dual functionality, size exclusion, and binding chromatography
- An excellent alternative to size‐exclusion chromatography (SEC) resins that are typically employed in the final stages of virus purification in vaccine manufacture
- Novel core bead technology allows efficient capture of contaminants, while target molecule is collected in the flowthrough
- Convenient small-scale purification, process development, and scale-up
- Straightforward optimization due to flowthrough chromatography and robust performance
- Significantly improved productivity and higher flow rates compared with gel filtration methods
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 7.7 mm |
| Portata | 0.8 to 3.9 mL/min |
| Da utilizzare con | Intermediate Purification and Polishing of Viruses, Large Biomolecules |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 8 bar (0.8 Mpa) |
| Quantità | 1/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 4.7 mL |
| Dimensions | 7.7 x 100 mm |
| Materiale di impaccamento | Capto™ Core 400 |
| Tipo di colonna | HiScreen™ |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiScreen Capto Core 400
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.