Descrizione
- Delivers pressure-flow properties with wide resolution
- High-throughput purifications easy to optimize and scale up
- High flow agarose based matrix
- Runs at high flow rates as well as high bed heights thus increasing flexibility in process design
- Developed for large-scale purification of biopharmaceutical proteins
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
- Available in a wide range of different bulk pack sizes and pre-packed formats for process development
Capto Q ImpRes: Strong anion (quaternary amine group) exchange BioProcess™ medium
Capto SP ImpRes: Strong cation (sulfonate group) exchange BioProcess medium
Specifica
Specifica
| Tampone | 1M NaOH, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol |
| Product Type | Capto Q ImpRes medium |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 39.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1000mm |
| Quantità | 100 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 200mm |
| Portata | 220 cm/hr. |
| Tipo di legante | Quaternary Amine |
| Pressione max | <3 bar |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- capto Q impres
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/manipolazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol