Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes and Capto™ SP ImpRes
Codice prodotto. p-4592283 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Capto Q ImpRes medium
Capto SP ImpRes medium
Tipo di legante:
Quaternary Amine
Sulphonate group
Intervallo di pH:
2 to 12
4 to 12
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11310002
Marca: Cytiva 17546802
High-resolution intermediate purification and polishing based on the well-established Capto platform with traditional ligands
  • Delivers pressure-flow properties with wide resolution
  • High-throughput purifications easy to optimize and scale up
  • High flow agarose based matrix
  • Runs at high flow rates as well as high bed heights thus increasing flexibility in process design
  • Developed for large-scale purification of biopharmaceutical proteins
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
  • Available in a wide range of different bulk pack sizes and pre-packed formats for process development
Capto Q ImpRes: Strong anion (quaternary amine group) exchange BioProcess™ medium
Capto SP ImpRes: Strong cation (sulfonate group) exchange BioProcess medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone 1M NaOH, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol
Product Type Capto SP ImpRes medium
Diametro (sistema imperiale) interno 39.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1000mm
Quantità 100 mL
Altezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza (sistema metrico) 200mm
Portata 220 cm/hr.
Tipo di legante Sulphonate group
Pressione max <3 bar
Intervallo di pH 4 to 12
Dimensione particelle 36 to 44μm
Support Type High-flow Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) High-throughput intermediate purification and polishing steps of a wide range of biomolecules
Matrix Capto Q Chromatography Media
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto SP ImpRes, 100 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.