Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q and Capto™ DEAE Prepacked IEX Columns
Codice prodotto. 10352780 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
HiScreen Capto DEAE IEX Column
HiScreen Capto Q IEX column
HiScreen Capto S IEX column
Tipo di legante:
Diethylaminoethyl
Quaternary Amine
Sulphonate group
Intervallo di pH:
2 to 12
2 to 9
4 to 12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10352780
Marca: Cytiva 28926982
Designed for method optimization and parameter screening
  • Fast, efficient, and cost-effective capture and intermediate protein purification
  • Ready-to-use columns for convenient process development optimization
  • Highly cross-linked agarose with dextran surface extender matrix
  • Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
  • Combines high capacity with high flow velocity and low backpressure to reduce process cycle times and increase productivity
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
Capto S: Strong cation (sulfonate group) exchange BioProcess™ medium
Capto Q: Strong anion (quartenary amine group) exchange BioProcess medium
Capto DEAE: Weak anion (diethylaminoethyl group) exchange BioProcess medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone 1M Acetic Acid, 1M NaOH, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol
Product Type HiScreen Capto DEAE IEX Column
Volume letto 4.7mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.7mm
Quantità 1 x 4.7mL
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 100mm
Portata <700 cm/hr.
Materiale Polypropylene
Tipo di legante Diethylaminoethyl
Pressione max 3 bar
Intervallo di pH 2 to 9
Dimensione particelle 45 to 165μm
Support Type Highly cross-linked Agarose with Dextran surface extender
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Ion Exchange Column
Da utilizzare con (applicazione) Modern large-scale manufacturers for fast, efficient and cost-effective capture and intermediate Protein purification, optimization and parameter screening
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.