Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q and Capto™ DEAE Prepacked IEX Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
HiScreen Capto DEAE IEX Column
HiScreen Capto Q IEX column
HiScreen Capto S IEX column
Tipo di legante:
Diethylaminoethyl
Quaternary Amine
Sulphonate group
Intervallo di pH:
2 to 12
2 to 9
4 to 12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fast, efficient, and cost-effective capture and intermediate protein purification
- Ready-to-use columns for convenient process development optimization
- Highly cross-linked agarose with dextran surface extender matrix
- Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
- Combines high capacity with high flow velocity and low backpressure to reduce process cycle times and increase productivity
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
Capto S: Strong cation (sulfonate group) exchange BioProcess™ medium
Capto Q: Strong anion (quartenary amine group) exchange BioProcess medium
Capto DEAE: Weak anion (diethylaminoethyl group) exchange BioProcess medium
Specifica
Specifica
| Tampone | 1M Acetic Acid, 1M NaOH, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol |
| Product Type | HiScreen Capto Q IEX column |
| Volume letto | 4.7mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.7mm |
| Quantità | 1 x 4.7mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 100mm |
| Portata | <700 cm/hr. |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiScreen Capto Q
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.