Learn More
Cytiva HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Prepacked Columns
Designed for method optimization and parameter screening for capture of monoclonal antibodies.   Cytiva HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Prepacked Columns come ready-to-use  for convenience.
Marca:  Cytiva 28-9269-77
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08500kg
Codice prodotto. 10049569
  • 1322.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ready-to-use columns for convenient process development
  • Rigid, highly cross-linked agarose matrix
  • Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
MabSelect
  • For capture of MAbs from large sample volumes
  • Prepacked with protein A-derived media
  • Compatible with high flow rates and high pressure when scaling up
MabSelect Xtra
  • Increased binding capacity enables purification of MAbs from high-level expression feedstock
  • Also optimized for Fc-fusion proteins
  • Very low, unspecific binding due to high ligand selectivity and matrix hydrophilicity
  • Prepacked with protein A-derived media
MabSelect SuRe (Superior Resistance) and MabSelect SuRe (Superior Resistance) LX
  • With novel, alkali-tolerant recombinant protein A ligand that provides greater stability and allows use of 0.1 to 0.5M sodium hydroxide for cleaning-in-place (CIP)
  • Enhanced protease resistance resulting in lower ligand leakage
  • High dynamic binding capacity
Specifica
Specifica
Urea 8M, cloridrato di guanidina 6M, alcol benzilico 2% o etanolo 20%
Chiusure di ingresso e di uscita
Filter
≈30mg Human IgG
HiScreen MabSelect SuRe Prepacked Column
10cm
Alkali-stabilized Protein A-derived (E. coli)
Polypropylene
3 bar
2° to 8°C
HiScreen MabSelect SuRe Prepacked Column
1 x 4.7mL
0.3 in.
0.77 cm
3.93 in.
Progettate per ottimizzazione dei metodi e screening dei parametri, per la cattura di anticorpi monoclonali.
Epoxy Activation
85μ m
3 to 12
Column
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • hiscreen mabselect sure
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.