Learn More
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Prepacked Fast Flow HIC Columns
Codice prodotto. 10818910 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Fase stazionaria:
Butyl Sepharose
Butyl-S-Sepharose
Octyl Sepharose
Phenyl (low sub) Sepharose
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10818910
Marca: Cytiva 28926984
Designed for method optimization and parameter screening
  • Ready-to-use columns for convenient process development optimization
  • Standard aliphatic/aromatic Hydrophobic Interaction Chromatography media for capture and intermediate purification
  • Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Small bed volume of 4.7mL for fast result and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with same chromatography media using same linear fluid velocity
  • Bed dimension: 7.7 × 100mm
  • Matrix: 4% cross-linked agarose/6% cross-linked agarose
  • pH stability working range (media): 3 to 13
  • Average particle size: 90μm
  • Material (column hardware and column tube): polypropylene
  • Column I.D.: 7.7mm
  • Pressure max.: 1.5 bar (22psi)
  • Flow velocity: <240/450cm/hr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone 1M NaOH, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Aceto nitrile, 1mM HCl
Product Type HiScreen Butyl Sepharose 4 FF column
Volume letto 4.7mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.7mm
Quantità 1 x 4.7mL
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 100mm
Portata <240 cm/hr.
Materiale Polypropylene
Tipo di legante Butyl
Pressione max 1.5 bar
Intervallo di pH 3 to 13
Dimensione particelle 45 to 165μm
Support Type 4% Cross-linked Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Fase stazionaria Butyl Sepharose
Tipo di colonna Ion Exchange Column
Da utilizzare con (applicazione) Convenient process development optimization parameter screening
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiScreen Butyl FF
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.